Learn More
Corning™ TC-behandelte Polystyrol-Mikrotiterplatten, 384 Wells
Aus Polystyrol von medizinischem Reinheitsgrad mit guter Festigkeit. Corning™ 384-Well Mikrotiterplatten aus schwarzem oder weißem Polystyrol mit transparentem Boden ermöglichen die Analyse im Mikrotiterplatten-Lesegerät von oben oder unten.
1229.49 € - 1315.48 €
Spezifikation
Barcode | No Barcode |
---|---|
Format | Standard |
Deckel | Without Lid |
Array | 16 x 24 |
Bindungsart | Medium Binding |
Produktcode | Marke | Barcode | Farbe | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Barcode | Farbe | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10640502
|
Corning™
3711 |
No Barcode | Black | Non-sterile |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10045281
|
Corning™
3706 |
No Barcode | Weiß, Clear Bottom | Non-sterile |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Gegossenes Polystyrol mit lichtundurchlässigen Wänden und durchsichtigem Boden
- Direkte Betrachtung mittels Mikroskop und Detektoren mit CCD-Kamera durch Möglichkeit der Ablesung von oben oder von unten
- Kein Crosstalk zwischen Wells durch lichtundurchlässige schwarze oder weiße Wände
- Empfohlenes Arbeitsvolumen 20 bis 80 μl, Gesamtvolumen der Wells 112 μl
- Sterile Mikrotiterplatten sind durch Gammastrahlung sterilisiert und zertifiziert nicht-pyrogenisch
- Geeignet für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays
- Plattenabmessungen entsprechen den empfohlenen Normen der Branche
Spezifikation
No Barcode | |
Without Lid | |
Medium Binding | |
384 | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
100/Cs. |
Standard | |
16 x 24 | |
Polystyrene | |
20 to 80 μL | |
Non-treated | |
Hydrophobic in nature and binds bio-molecules through passive interactions. Suitable for the immobilization of large molecules, such as antibodies, that have large hydrophobic regions. |