Learn More
Corning™ Primaria™ Multiwell™ Platten für Zellkulturen
GREENER_CHOICE
Product Code. 10288830 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Wellanzahl:
24
Unit Size:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Wellanzahl unitSize
10288830 24 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10288830 Supplier Corning™ Supplier No. 353847
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Permanente, stabile Änderung der Polystyroloberfläche durch eine Oberflächenbehandlung mit einer Mischung von anionischen und kationischen Funktionsgruppen. Corning™ Primaria™ Zellkultur-Multiwell™-Platten verfügen über einen flachen Boden mit Deckel für geringe Verdampfung.
  • Einzigartige stickstoffhaltige Oberflächenchemie der Gewebekultur
  • Verbessert die Anhaftung, Ausbreitung und das Wachstum vieler primärer Zellen oder Zelllinien
  • Kristallines Polystyrol, modifiziert durch ein firmeneigenes Vakuum-Gas-Plasma-Behandlungsverfahren
  • Stabile, dauerhafte Oberflächenmodifikation
  • Optisch transparent
  • Keine spezielle Lagerung erforderlich
  • Proben aus jeder Charge Corning Primaria Die Produkte werden mittels Elektronen-Scanning-Analyse (ESCA) analysiert.
  • Verpackt in rot farbcodierten, abziehbaren Verpackungen im medizinischen Stil
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Nicht pyrogen, getestet auf weniger als 0,1 EU/ml
Order Info
Einzeln verpackt, 50 Platten pro Packung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Array 4 x 6
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Ja
Verschlussmaterial Polystyrol
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 1 ml (Well)
Farbe Klar
Kulturfläche 2 cm2
Material Polystyrol
Form Rechteckig
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Primaria
Typ Zellkultur-Platte
Arbeitsvolumen (metrisch) 1,5 bis 2,2 ml
Wellanzahl 24
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für die Kultivierung einer Vielzahl von Primärzellen und Zelllinien, die auf herkömmlichen, negativ geladenen Standard-Gewebekulturoberflächen nur schlecht wachsen
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Verpackung Einzeln verpackt
Menge 50/Karton
Länge (metrisch) 127,63 mm
Breite (metrisch) 85,47 mm
Höhe (metrisch) 21,43 mm