Learn More
Corning™ Modified Impeller Assembly (for use with probes) for Magnetically-Driven 36L Procul
Für den Einsatz in magnetisch angetriebenen Proculture 36 l-Spinnerkolben
Marke:  Corning™ 401901
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15422kg
Artikelnummer. 11962011
  • 1267.96 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das schmalere Flügelraddesign ermöglicht den Einsatz mit Sonden zum Aufbau eines kleinen Bioreaktors
  • Propellerwelle aus Edelstahl mit Doppellager
  • Nicht steril
Spezifikation
Spezifikation
Proculture Spinnerkolben (36 l)