Learn More
Corning™ Wiederverwendbar Spinnerflaschen
Artikelnummer. 10158431 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
3000 ml
3000 ml
6 l
6000 ml
8 l
Außendurchmesser (metrisch):
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
186 mm
186 mm
234 mm
234 mm
Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses:
7 cm
10 cm
12 cm
14 cm
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses unitSize
10158431 3000 ml 186 mm 12 cm 1 Stück
10210532 125 ml 70 mm 7 cm 1 Stück
10678832 250 ml 80 mm 7 cm 1 Stück
10522112 8 l 234 mm 10 cm 1 Stück
10477681 1 l 125 mm 10 cm 1 Stück
10371972 3000 ml 186 mm 10 cm 1 Stück
10689022 6000 ml 234 mm 14 cm 1 Stück
10643243 3000 ml 186 mm 14 cm 1 Stück
10648832 6 l 234 mm 10 cm 1 Stück
10361972 500 ml 100 mm 10 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10158431 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 45023L
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Besonders leistungsstark
  • Leitbleche verbessern die Belüftung und Durchmischung des Kolbeninhalts.
  • Einzigartiges Rührwerksdesign gewährleistet optimale Durchmischung.
  • Die seitlichen Armkonstruktionen ermöglichen den einfachen Zugriff auf 25-ml- und 50-ml-Pipetten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 7,3 in.
Durchmesser (metrisch) Mitte der Kappe 12 cm
Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses 12 cm
Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 2,9 cm
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 4,5 cm
Durchmesser (metrisch) Kappe seitlicher Anschluss 4,5 cm
Kapazität (metrisch) 3000 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (angloamerikanisch) 12,7 in.
Höhe (metrisch) 32,5 cm
Enthält Flache Mittelkappe und 2 abgewinkelte Seitenarme
Flaschenhalstyp Abgewinkelt
Anzahl pro Karton 1/Karton.
Anzahl pro Packung 1/Packung
Winkel des seitlichen Anschlusses 45°
Öffnungen des seitlichen Anschlusses 2
Gewindegröße GL 45
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Schraubverschluss
Außendurchmesser (metrisch) 186 mm