Learn More
Corning™ ProCulture Spinnerflaschen
Besonders leistungsstark
Marke: Corning™ 4500-500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.08862kg
Beschreibung
- Das dynamisches Vortex-Flügelrad reicht über die ganze Gas-Flüssigkeitsoberfläche, um eine konstante Bewegung der Flüssigmedien und der Zellen von oben nach unten zu gewährleisten
- Mit Schikanen für starke Durchmischung
- Weite Öffnungen an den schrägen Seitenhälsen für guten Zugang mit 25 oder 50 ml-Pipetten zur Zugabe und Entnahme
- Komplett mit Flügelrad und Verschlusskappen
Spezifikation
Orange | |
3.9 Zoll | |
10 cm | |
4.5 cm | |
500 ml | |
8.8 Zoll | |
Flache Kappe in der Mitte und 2 abgewinkelte Seitenhälse | |
1/Cs. | |
45° | |
GL45 | |
Schraubverschluss |
Polypropylen | |
10 cm | |
2.9 cm | |
4.5 cm | |
Borosilikatglas | |
22.5 cm | |
Angled | |
1/Pk. | |
2 | |
Nicht steril | |
100 mm |