Beschreibung
Geeignet für eine Vielzahl an Standard-Mikrotiterplatten und -Blöcken
- Stapelbar
- Die Deckel sind speziell so konzipiert, dass sie mehrfach automatisch auf Platten oder Blöcken angebracht oder von ihnen entfernt werden können, ohne eine neue Versiegelung zu erfordern.
- Kein Durchstechen erforderlich
- Vermeiden der Well-zu-Well-Kreuzkontamination
- Langlebige Silikonstopfen für Widerstandsfähigkeit gegen organische Lösungsmittel und für wenig extrahierbare Substanzen
- Anpassbar an erweiterte Bedingungen an die Probenlagerung — geringe Verdampfung unter Standardbedingungen von –20 bis +37 °C (–4 bis +98.6 °F), Ergebnisse sind vergleichbar mit denen bei Einsatz von Verschlussfolie aus Aluminium
Bestellinformation
Erhältlich in 96- und 384-Well-Formaten.
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl Wells | 384 |
| Anzahl pro Karton | 50/Cs. |
| Anzahl pro Packung | 25/Pk. |
| Format | 384-Well-Robolid |