Learn More
Corning™ SFCA-Spritzenvorsatzfilter
Hohe Berstfestigkeit für garantierte Leistungsfähigkeit
Marke:  Corning™ 431220
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.43650kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10002471
  • 159.92 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Gewebekulturen und HPLC-Anwendungen.Acrylgehäuse
Für Gewebekultur- und HPLC-Anwendungen. Acryl-Gehäuse.
  • 28 mm Durchmesser Griffvolumen von 0.5 bis 100 ml
  • 28 mm SFCA-Filter verfügen über wirkungsvolle Filtrationsflächen, die 25 bis 45 % größer als bei anderen Marken sind; mit modifiziertem Acrylgehäuse für sehr geringe Proteinbindung und minimalen Verlust wertvoller Proteine
  • Porengrößen: 0.2 μm-Filter für sehr feine Partikelentfernung und 0.45 μm Porengröße für die meisten Klärungsanwendungen
  • 0.2 μm SFCA-Filter, erhältlich mit oder ohne integrierten Vorfilter, der die Filterlebensdauer bei der Verwendung von viskosen, proteinhaltigen oder Proben mit hohem Partikelgehalt verlängert
  • Netzmittelfreies Celluloseacetat (SFCA) Niedrigste Proteinbindung
SFCA sind als nicht-zytotoxisch und nicht-pyrogenisch zertifiziert.
Bestellinformation
Porengröße und Membrantyp sind auf jedem Spritzenfilter aufgedruckt. Sterile Filter sind einzeln zu 50 blisterverpackt, nicht sterile Filter zu 50.
Compliance
Hergestellt nach ISO 9002- und GMP-Standards, und zu 100 % auf Integrität getestet.
Spezifikation
Spezifikation
Tensidfreies Celluloseacetat
0,45 μm
Für Gewebekulturen und HPLC
87 psi
Spritzenfilter
28 mm
SFCA mit Vorfilter
Steril
100 μl
Acryl
0,5 bis 100 ml