Learn More
Corning™ Fugenlose 1536-Well Multiwell-Platten
Garantiert präzise Handhabung von Flüssigkeiten.
924.62 €
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 32 x 48
Zur Verwendung mit (Geräte) Automatisierte Dispenser, einschließlich PerkinElmer FlexDrop™
Material Polystyrol
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Farbe Sterilität Oberflächenbehandlung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Farbe Sterilität Oberflächenbehandlung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12751935
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
7246
Für Kalypsys™ Systeme, gewährleistet eine präzise Handhabung von Flüssigkeiten Schwarz Nicht steril Unbehandelt
924.62 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12761935
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
7247
Für Kalypsys™ Systeme, gewährleistet eine präzise Handhabung von Flüssigkeiten Weiß Nicht steril Unbehandelt
924.62 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Speziell für Kalypsys™ Systeme entwickelt. Mit der “gleichmäßigen” Well-Anordnung erzielen die Well-Platten erhöhte Präzision und hervorragende Hitzeversiegelung mit Standard-Dichtungsbändern.
  • Mit drei Oberflächen erhältlich: unbehandelt, gewebekulturbehandelt und Corning CELLBIND™
  • Auswahl zwischen schwarz, weiß und schwarz mit transparentem Boden
Spezifikation
Spezifikation
Standard
32 x 48
Polystyrol
8 μl
Unbehandelt
Für Kalypsys™ Systeme, gewährleistet eine präzise Handhabung von Flüssigkeiten
10 St./Packung
Ohne Deckel
Automatisierte Dispenser, einschließlich PerkinElmer FlexDrop™
1536
Nicht steril
Flach
50/Karton