Learn More
Corning™ Synthemax™ Oberflächenmikrotiterplatten
Artikelnummer. 11874624 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Oberflächenbehandlung:
Syntemax-R
Syntemax-T
Packungsgröße:
12 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oberflächenbehandlung unitSize
11874624 Syntemax-T 12 Stück
11834634 Syntemax-R 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11874624 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 3877
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Unique synthetic surface coated
The surface supports the expansion of stem cells in their undifferentiated state and enables directed differentiation into specialized cell types. Unique synthetic surface mimics natural cell environment.
  • Ready to use surface
  • 6 well format uniformly coated
  • Quality tested for lot-to-lot consistency
  • Recommended working volume 1.9mL to 2.9mL
  • Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
  • Individually wrapped
  • Sterilized by gamma irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Kulturfläche 9,5 cm2
Array 2 x 3
Farbe Clear
Produkttyp 6-Well Synthemax™-T Surface Multiwell Microplate
Material Polystyrene
Volumen (metrisch) Well 16.8 mL
Anzahl Wells 6
Arbeitsvolumen (metrisch) 1,9 bis 2,9 ml
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Syntemax-T
Wellform Runder, flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Surface supports the expansion of stem cells in their undifferentiated state and enables directed differentiation into specialized cell types
Menge 12/Cs.