Beschreibung
Diese kurzen Pipetten, kalibriert mit Ausblasfunktion, eignen sich ideal für den Einsatz in beengten Bereichen. Die Größen 5, 10 und 25 ml haben geformte Deckel. Die negativen Graduierungen an jeder Pipette machen sie sowohl für serologische als auch für messtechnische Verfahren geeignet. In Plastikbeuteln verpackt, sodass mehrere Beutel entnommen werden können, ohne die gesamte Packung zu verunreinigen. ISO Die Farbkennzeichnung ist direkt auf den Abreißstreifen aufgedruckt.
Nicht mit dem Mund pipettieren. Wir empfehlen die Verwendung eines mechanischen Pipettiergeräts.
Katze. Nr. 7078B-50 verfügt über negative und umgekehrte Graduierungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Aspiratorstopfen | Ja |
| Kalibriert | Ja |
| Material | Borosilikatglas |
| Sterilität | Steril |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 0,1 ml |
| Länge (angloamerikanisch) | 8.4 in. |
| Negative Graduierungen | 3 ml |
| Spitzenform | Rund |
| Verpackungsart | Multipackung |
| Mehr anzeigen |