Beschreibung
- Corning Universalspitzen sind so konzipiert, dass sie mit den meisten Pipetten führender Marken zuverlässig kompatibel sind. (Ein Leitfaden zur Pipettenspitzenkompatibilität kann angefordert oder heruntergeladen werden von der Corning Webseite).
- Abgeschrägte Öffnung hilft bei der genauen Dosierung der Flüssigkeitsabgabe.
- 1-200 μDie L-förmigen Universalspitzen sind in 250er-Schritten abgestuft.μL, 500 μL und 1.000 μL-Volumina.
- Wählen Sie aus drei Verpackungsoptionen: Stapelrackspitzen verfügen über einen Stapel von fünf Racks mit je 96 Spitzen für insgesamt 480 Spitzen in einem platzsparenden Design. Spitzen in der Großpackung sind unsteril und eine sehr wirtschaftliche Lösung.
- RNase-/DNase-frei.
- Nicht pyrogen.
Bestellinformation
Steril und unsteril erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1.000μ L |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Der aufklappbare Verschluss ermöglicht einfaches Stapeln und Dampfdurchdringung beim Autoklavieren |
| Format | Klapp-Gestell |
| Spitzenform | Runden |
| Verpackung | Aufklappbares Gestell |
| Skala | Ja |