Beschreibung
- Abgeschrägte Öffnung hilft bei der genauen Dosierung der Fluidabgabe
- 1 bis 200 μl-Spitzen mit Skaleneinteilung bei 10, 50 und 100 μl
- Steril und nicht steril lieferbar
- Die Gestellspitzen befinden sich platzsparend in fünf Gestellen mit insgesamt 480 Spitzen
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 200 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Natural |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Rund |
| Verpackung | Stapelrack |
| Menge | 400 Spitzen/Stapelgestell; 2 Gestelle/Karton |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Skala | Ja |
| Material | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |