Learn More
Emma Safety Footwear Corona Sicherheitsschuhe
Die waschbaren Mikrofaser-Obermaterialien werden oberflächenbehandelt, um Schmutz, Keime und Bakterien aller Art abzuwehren. Besonders atmungsaktiver, bequemer Schuh für den ganzen Tag. Die Energie zurückgebenden Sohlen verhindern Ermüdung und halten den Träger frisch, aufmerksam, trittsicher und stabil, auch bei verschütteten Flüssigkeiten.
119.78 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345-2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Weiß |
Bauweise/Design | Corona |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15958721
|
Emma Safety Footwear
MM54454037 |
37 |
119.78 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15968721
|
Emma Safety Footwear
MM54454038 |
38 |
119.78 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15978721
|
Emma Safety Footwear
MM54454039 |
39 |
119.78 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15988721
|
Emma Safety Footwear
MM54454040 |
40 |
119.78 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15998721
|
Emma Safety Footwear
MM54454041 |
41 |
119.78 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15908731
|
Emma Safety Footwear
MM54454042 |
42 |
119.78 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15918731
|
Emma Safety Footwear
MM54454043 |
43 |
119.78 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15928731
|
Emma Safety Footwear
MM54454044 |
44 |
119.78 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15938731
|
Emma Safety Footwear
MM54454045 |
45 |
119.78 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15948731
|
Emma Safety Footwear
MM54454046 |
46 |
119.78 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15958731
|
Emma Safety Footwear
MM54454047 |
47 |
119.78 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15968731
|
Emma Safety Footwear
MM54454048 |
48 |
119.78 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
- Mikrofaserkonstruktion
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
EN ISO 20345-2011 | |
Weiß | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Stahl |
Schnüre | |
Corona | |
Mikrofaser |