missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Coronin 2A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15747361 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15747361 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15747361 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA559506

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: WRSSSLLEEK MPRWAAEHRL EEKKTWLTNG FDVFECPPPK TENELLQMFY RQQEEIRRLR ELLTQREVQA KQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 78%, Rat - 79%.

This gene encodes a member of the WD repeat protein family. WD repeats are minimally conserved regions of approximately 40 amino acids typically bracketed by gly-his and trp-asp (GH-WD), which may facilitate formation of heterotrimeric or multiprotein complexes. Members of this family are involved in a variety of cellular processes, including cell cycle progression, signal transduction, apoptosis, and gene regulation. This protein contains 5 WD repeats, and has a structural similarity with actin-binding proteins: the D. discoideum coronin and the human p57 protein, suggesting that this protein may also be an actin-binding protein that regulates cell motility. Alternative splicing of this gene generates 2 transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Coronin 2A
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.4 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen CORO2A
Gen-Zugriffsnummer Q92828
Gen-Alias CLIPINB; CORO2A; coronin 2A; coronin, actin binding protein, 2A; coronin, actin-binding protein, 2A; coronin-2A; coronin-like protein B; IR10; WD protein IR10; WD repeat-containing protein 2; WDR2; WD-repeat protein 2
Gensymbole CORO2A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human Coronin 2A. Recombinant protein control fragment (Product #RP-98380).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7464
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.