Learn More
BOLA Wellschlauch
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 15,4 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 19.7 mm |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Flexibility | Starr |
| Maximaler Druck | 2,3 bar |