Learn More
BOLA Wellschlauch
Artikelnummer. p-200109941
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
15,4 mm
18,4 mm
Packungsgröße:
1 Meter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10574592 15,4 mm 1 Meter
10184491 18,4 mm 1 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10574592 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. S182010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PFA-Wellschlauch, ausgezeichnete Flexibilität
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 15,4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 19.7 mm
Sterilität Unsteril
Farbe Durchsichtig
Flexibility Starr
Maximaler Druck 2,3 bar