Learn More
Cortisol 21-m-Maleimidobenzoate, TRC
Artikelnummer. 30351007
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30351007 250 mg 250 Milligramm
30366508 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30351007 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC696370250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73499-12-4
Summenformel C32H35NO8
Molekulargewicht (g/mol) 561.62
Synonym 2-((8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzoate
IUPAC-Name [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)benzoate
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)c5cccc(c5)N6C(=O)C=CC6=O)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cortisol 21-m-Maleimidobenzoate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C32H35NO8/c1-30-12-10-21(34)15-19(30)6-7-22-23-11-13-32(40,31(23,2)16-24(35)28(22)30)25(36)17-41-29(39)18-4-3-5-20(14-18)33-26(37)8-9-27(33)38/h3-5,8-9,14-15,22-24,28,35,40H,6-7,10-13,16-17H2,1-2H3/t22-,23-,24-,28+,30-,31-,32-/m0/s1
Formelmasse 561.2363