missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cortisol Antibody (CORT-2), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18709893 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18709893 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18709893 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB200429

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Cortisol Monoclonal specifically detects Cortisol in Human samples. It is validated for Competitive ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cortisol
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon CORT-2
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Competitive ELISA 1:500-1:1000
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with purified cortisol conjugated with BSA.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.5 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Cortisol-BSA conjugate and free cortisol. There is no cross-reactivity with BSA.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.