Learn More
Corning™ Costar™ Zellkulturplatten mit flachen Böden
Gewebekulturbehandelte Platten für beste Zellanhaftung. Corning™ Costar™ Zellkultur-Mikrotiterplatten mit flachem Boden eignen sich hervorragend für diagnostische Tests, bei denen Zellanhaftung entscheidend ist.
137.70 € - 396.45 €
Spezifikation
Farbe Transparent
Sterilität Steril
Deckel Mit Deckel
Material Polystyrol
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Format Kulturfläche Anz. pro Karton Deckel Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Format Kulturfläche Anz. pro Karton Deckel Preis Menge & Verfügbarkeit  
10792552 Corning™
3599
96-Well 0.32 cm2 100 (Individually wrapped) Mit Deckel 315.20 €
100 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 3
Zum Warenkorb hinzufügen
10065370 Corning™
3548
48 Wells 0.95 cm2 100 (Individually wrapped) Mit Deckel 396.45 €
100 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 3
Zum Warenkorb hinzufügen
10380932 Corning™
3526
24 Wells 1.9 cm2 50 (Individually wrapped) Mit Deckel 144.00 €
50 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 3
Zum Warenkorb hinzufügen
10377841 Corning™
3527
24 Wells 1.9 cm2 100 (20 Packungen) Mit Deckel 281.50 €
100 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 12
Zum Warenkorb hinzufügen
10146810 Corning™
3506
6-Well 9.5 cm2 100 (20 Packungen) Mit Deckel 272.10 €
100 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 31
Zum Warenkorb hinzufügen
10136810 Corning™
3512
12-Well 3.8 cm2 100 (20 Packungen) Mit Deckel 309.65 €
100 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
10253041 Corning™
3513
12-Well 4 cm2 50 (Individually wrapped) Mit Deckel 180.00 €
50 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 5
Zum Warenkorb hinzufügen
10578911 Corning™
3516
6-Well 9.5 cm2 50 (Individually wrapped) Mit Deckel 137.70 €
50 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 9
Zum Warenkorb hinzufügen
10732552 Corning™
3524
24 Wells 1.9 cm2 100 (Individually wrapped) Mit Deckel 287.85 €
100 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 2
Zum Warenkorb hinzufügen
10298901 Corning™
3585
96-Well 0.32 cm2 50 (10 Packungen) Mit Deckel 170.70 €
50 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 5
Zum Warenkorb hinzufügen
10687551 Corning™
3595
96-Well 0.32 cm2 50 (Individually wrapped) Ja 162.25 €
50 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
10412741 Corning™
3598
96-Well 0.32 cm2 100 (20 Packungen) Mit Deckel 292.60 €
100 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 25
Zum Warenkorb hinzufügen
10695951 Corning™
3596
96-Well 0.32 cm2 50 (Individually wrapped) Mit Deckel 158.50 €
50 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich allgemeiner Zellwachstumsexperimente, Klonierungsstudien, Virusisolierungen, Empfindlichkeitstests und In-vitro-Tests
  • Plattenböden mit gleichmäßiger Dicke für verzerrungsfreie Beobachtung und mikroskopische Untersuchungen
  • Alphanumerische Koordinaten auf der gleichen Fokusebene wie das Zellwachstum zur komfortablen Referenzierung der Well-Positionen
  • Greifkanten erleichtern die Handhabung.
  • Alle Platten verfügen über nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen, um Verdampfung und Kontaminationsgefahr zu minimieren.
  • Aus optisch klarem Polystyrol in medizinischer Qualität 
  • Gammasterilisiert
  • Zertifiziert nicht-pyrogenisch
Zertifizierungen
Als nicht-pyrogenisch zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
Transparent
Steril
Mit Deckel
Polystyrol