Learn More
Corning™ Costar™ Geräte für die Zentrifugation: Spin-X™ LC
Bewältigt Volumen bis zu 500 μl. Corning™ Costar™ Zentrifugalgeräte: Spin-X™ LC enthält eine Nylonmembran für Anwendungen wie HPLC-Probenvorbereitung.
408.18 €
Spezifikation
Material (Membran) | Nylon |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Typ | Spin-X LC |
Volumen (metrisch) | 0,5 mL |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10430672
|
Corning™
8170 |
0.45μm |
408.18 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10134051
|
Corning™
8169 |
0.22μ m |
408.18 €
200 Stück |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
Beschreibung
- Verwendung der Zentrifugation für die Filterung kleiner Volumen
- Bestehen aus einem Polypropylen-Filtereinsatz und Zentrifugenröhrchen
- Handhabung von Volumen bis zu 500 μl
- Zurückgehaltenes Volumen, <5 μl
- Widerstehen relativen Zentrifugalbeschleunigungen (RZB) von bis zu 16,000 xG
Spin-X LC-Einheiten
- Nylon-Membran für Anwendungen wie HPLC-Probenvorbereitung
Spezifikation
Nylon | |
Unsteril | |
Spin-X LC | |
0,5 mL |