Learn More
Corning™ Costar™ HTS Transwell™-24 Systeme
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10228861 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
3 μm
Anzahl pro Packung:
1/Packung
12/Packung
Packungsgröße:
12 Stück
2 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Anzahl pro Packung unitSize
10228861 0,4 μm 1/Packung 2 Stück
10428761 3 μm 1/Packung 2 Stück
10679321 0,4 μm 12/Packung 12 Stück
10795902 3 μm 12/Packung 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10228861 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 3396
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Gleichzeitigen Ausführung von 24 automatisierten Arzneimitteltransportstudien mit hohem Durchsatz. Das HTS Costar™ HTS Transwell™ 24-Well Durchlässige Trägersystem ist ein Mikrotiterplatten-Trägersystem für mehrere 24-Well Platten mit Membraneinsätzen in Verbindung mit einem robusten, roboterfreundlichen Tablett, durch das alle 24 Einsätze als eine Einheit behandelt werden können.
HTS-Einsatzplatten sind Anordnungen einzelner Zellkultureinsätze, die durch einen starren, roboterfreundlichen Halter miteinander verbunden sind. Durch diese einteilige Bauweise eignen sich die Insertplatten ideal für die Durchführung automatisierter, hochdurchsatzfähiger Studien zur Arzneimitteltransport-Zelltoxizität (Caco-2-Zellen) oder zu Zellmigrations- und Invasionsstudien.
  • Das permeable Trägersystem HTS Transwell-24 verfügt über 24 Wells mit Membraneinsätzen, die durch eine starre, roboterfreundliche Trägerplatte verbunden sind, welche die Nutzung aller 24 Wells ermöglicht. Transwell Die Stützstrukturen sind als eine Einheit zu behandeln.
  • Die Zellwachstumsfläche beträgt 0,33 cm²/Well.
  • Wahlweise aus Polyester (PET ) Membran (0,4 μm Porengröße) oder Polycarbonat (PC) Membran (0,4 9m und 3,0 μm Porengrößen)
  • Behandelt für optimale Zelladhäsion
  • Die Einzelpackung enthält zwei HTS Transwell-24-Einheiten, die in zwei offene Reservoirschalen und zwei einzeln verpackte 24-Well-Platten eingelegt sind.
  • Die Großpackung enthält 12 HTS Transwell-24-Einheiten, die ausschließlich in 24-Well-Platten vorinstalliert sind. Reservoirs können separat erworben werden.
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Kapazität (metrisch) 0,6 ml (Well)
Farbe Klar
Kulturfläche 0,33 cm2
Material Polycarbonat
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Einsatzsystem
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,6 ml
Wellanzahl 24
Enthält 2 HTS Transwell-24-Einheiten in zwei offenen Reservoirschalen und zwei einzeln verpackten 24-Well-Platten
Anzahl pro Karton 2/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Porengröße 0,4 μm
Stützmembran TC-behandeltes Polycarbonat
Durchmesser (metrisch) 6,5 mm