Description
HTS-Einsatzplatten sind Anordnungen einzelner Zellkultureinsätze, die durch einen starren, roboterfreundlichen Halter miteinander verbunden sind. Durch diese einteilige Bauweise eignen sich die Insertplatten ideal für die Durchführung automatisierter, hochdurchsatzfähiger Studien zur Arzneimitteltransport-Zelltoxizität (Caco-2-Zellen) oder zu Zellmigrations- und Invasionsstudien.
- Das permeable Trägersystem HTS Transwell-24 verfügt über 24 Wells mit Membraneinsätzen, die durch eine starre, roboterfreundliche Trägerplatte verbunden sind, welche die Nutzung aller 24 Wells ermöglicht. Transwell Die Stützstrukturen sind als eine Einheit zu behandeln.
- Die Zellwachstumsfläche beträgt 0,33 cm²/Well.
- Wahlweise aus Polyester (PET ) Membran (0,4 μm Porengröße) oder Polycarbonat (PC) Membran (0,4 9m und 3,0 μm Porengrößen)
- Behandelt für optimale Zelladhäsion
- Die Einzelpackung enthält zwei HTS Transwell-24-Einheiten, die in zwei offene Reservoirschalen und zwei einzeln verpackte 24-Well-Platten eingelegt sind.
- Die Großpackung enthält 12 HTS Transwell-24-Einheiten, die ausschließlich in 24-Well-Platten vorinstalliert sind. Reservoirs können separat erworben werden.
- Steril
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 0,6 ml (Well) |
| Farbe | Klar |
| Kulturfläche | 0,33 cm2 |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Zellkultur-Einsatzsystem |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 0,6 ml |
| Wellanzahl | 24 |
| Enthält | 12 HTS Transwell-24 Einheiten in zwölf 24-Well-Platten; Reservoirs separat erhältlich |
| Anzahl pro Karton | 12/Karton |
| Show More |