Learn More
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ 96-Well-Auffangplatten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10452232 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
10452232 Klar 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10452232 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 3382
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:Klar; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
  • Der HTS Transwell-96 permeable Träger verfügt über eine Anordnung von 96 Wells mit Membraneinsätzen, die durch eine starre, roboterfreundliche Trägerplatte verbunden sind, die es ermöglicht, alle 96 Einsätze als eine Einheit zu handhaben.
  • Wahlweise aus Polyester (PET ) Membran (0,4 μm, 1,0 μm und 8,0 μm Porengrößen) oder Polycarbonat (PC) Membran (0,4 μm, 3,0 μm und 5,0 μm Porengrößen)
  • 0,143 cm² Membranfläche pro Well, was 20 % bis 50 % mehr Oberfläche für das Zellwachstum bietet als andere kommerziell erhältliche Systeme.
  • Große apikale und basolaterale Zugangsports ermöglichen eine effiziente Medienprobenahme und erleichtern den automatisierten oder manuellen Zugang.
  • Optimiert für die Automatisierung, mit Mehrkanal-Zuführanschlüssen, verbesserter Greiffläche und Standard-Barcodes
  • Die Reservoirplatte ermöglicht die gleichzeitige Versorgung von 96 Brunnen und verfügt über einen abnehmbaren Medienstabilisator, um das Risiko von Verschüttungen beim Umgang mit dem Medium zu verringern.
  • Die Empfängerplatte isoliert jede Vertiefung, um 96 individuelle Analysen zu ermöglichen.
  • Steril
  • Die HTS Transwell-96-Systeme (0,4 μm PC, 0,4 μm PET und 1.0 μm PET ) werden zusammen mit der 96-Well-Einsatzplatte in einer Reservoirplatte verpackt und beinhalten die 96-Well-Empfängerplatte mit Deckel.
  • Die HTS Transwell-96-Platten (3,0 und 5,0)μm PC, 8.0 μm PET ) werden zusammen mit der 96-Well-Einsatzplatte in der 96-Well-Empfängerplatte mit Deckel verpackt. Reservoirplatten können separat erworben werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI, SBS 1-2004 bis ANSI, SBS 4-2004
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 8 x 12
Farbe Klar
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 10/Karton
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Menge 10/Karton