missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coumaphos-d10, TRC

Artikelnummer. 30358484
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30358484 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30358484 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC7453021MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Coumaphos-d10
CAS 287397-86-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C14 2H10 H6 Cl O5 P S
Menge 1 mg
Synonym Coumaphos D10 (di(ethyl D5))
InChI-Formel InChI=1S/C14H16ClO5PS/c1-4-17-21(22,18-5-2)20-10-6-7-11-9(3)13(15)14(16)19-12(11)8-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3/i1D3,2D3,4D2,5D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc2C(=C(Cl)C(=O)Oc2c1)C)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 7-[Bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)phosphinothioyloxy]-3-chlor-4-methylchromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 372.83
Formelmasse 372.0772
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.