Learn More
Cumarin343, Laserqualität, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 405685000
Weitere Details : CAS : 55804-65-4 Netto-Gewicht : 0.05050kg
Menge 500mg
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10015710
  • 196.00 € / 500 Milligramm
Auf Lager, versandfertig: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
55804-65-4
285.299
KCDCNGXPPGQERR-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:51941
C16H15NO4
MFCD00051335
108770
C1CC2=C3C(=C4C(=C2)C=C(C(=O)O4)C(=O)O)CCCN3C1
Spezifikation
Coumarin 343
C16H15NO4
MFCD00051335
Authentic
285.299
108770
285.29
Rein
Glasflasche
Solubility in water: slightly soluble.
240.0°C
500mg
55804-65-4
470nm (in basic ethanol)
KCDCNGXPPGQERR-UHFFFAOYSA-N
C1CC2=C3C(=C4C(=C2)C=C(C(=O)O4)C(=O)O)CCCN3C1
409nm (in basic ethanol)
CHEBI:51941
Kristallpulver
19900L/(mole.cm) (lambda max.)
518nm (in methanol)
(for use as a laser dye) passes
Orange
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate