Learn More
Cumarin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10366170 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10366170 5 g Glasflasche 5 Gramm
10142950 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10060790 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10366170 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 110530050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 91-64-5 | C9H6O2 | 146.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-64-5
Summenformel C9H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
MDL-Nummer MFCD00006850
InChI-Schlüssel ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one
PubChem CID 323
ChEBI CHEBI:28794
IUPAC-Name Chromen-2-on
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coumarin
Schmelzpunkt 68°C to 71°C
Namenshinweis 99+%
Prozentgehaltsbereich 99+%
Beilstein 17, 328
Merck Index 15, 2550
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) ≥99.0%
Verpackung Glasflasche
Farbe Weiß
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Coumarin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.