Learn More
Fisherbrand™ Abdeckung für Mehrzweck-Wasserbäder
Fisherbrand™ Deckblätter sind für die Verwendung mit flachen Schüttelwasserbädern bestimmt.
378.00 € - 388.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Edelstahl-Giebeldeckel |
---|---|
Typ | Giebelabdeckung |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15315897
|
Fisherbrand™
|
Precision 10 l-Universalwasserbäder |
388.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15305897
|
Fisherbrand™
|
Precision 2 l- und 5 l-Wasserbad für allgemeine Anwendungen |
378.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Begasungshauben- Ermöglichen eine Kontrolle der eine Probe umgebenden Atmosphäre
- Verbessern die thermische Homogenität und reduziert den Energieverbrauch
- Poliertes Edelstahl mit Gas-Fitting aus Kunststoff
- Jedes Laborbad kann 1 große oder 2 kleine Hauben aufnehmen.
- Mit der neuartigen Scharnierkonstruktion lässt sich der Deckel leicht aufklappen und entfernen
- Bietet mit einer größeren Höhe Platz für höhere Laborartikel
- Modelle aus Polycarbonat und Edelstahl sind erhältlich
Spezifikation
Edelstahl-Giebeldeckel | |
Giebelabdeckung | |
Edelstahl |