missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

X5000 Cover glass 76x26mm, cut edges

Marke:  N/A J11101

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Artikelnummer. 15390425

  • 253.34 € / 5000 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Bestellinformation

Material

Spezifikation

Spezifikation

Schnitt
Ja
26 mm
76 x 26 mm
Glas
76 mm
5000 pro Packung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote