missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Assistent™ quadratische Deckgläser für die Mikroskopie, Schachteln mit 100 Stück

Artikelnummer. 10237281
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
24 x 18 mm
50 x 24 mm
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10237281 22 x 22 mm -
10689421 18 x 18 mm 100 Stück
10679041 20 x 20 mm 100 Stück
10247281 24 x 18 mm 100 Stück
10286991 50 x 24 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10237281 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 40990115

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger. Karl Hecht™ Assistent™ Quadratische Deckgläser für die Mikroskopie, Packungen mit 100 Stück, werden aus einem supertransparenten Borosilikatglas hergestellt, wodurch praktisch jede Farbverzerrung verhindert wird.

  • 0.13 bis 0.16 mm Dicke
  • Sehr gute Planität
  • Mit CE-Kennzeichnung
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
  • Auf Mikroskope abgestimmter Brechungsindex
  • Hohe spektrale Transmission
  • Hohe optische Homogenität mit nur sehr wenigen Einschlüssen, Streifen, Blasen, Schleiern usw.
  • In Kunststoffboxen à 100 Stück, 10 Boxen pro Karton

Spezifikation

Produkttyp Deckglas
Material Glas
Dicke (metrisch) Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Abmessungen (L x B) 22 x 22 mm
Zertifizierungen CE
Menge 100/Packung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.