Beschreibung
Die Mikroskopie ist eine Betrachtungsmethode bei der Objekte begutachtet werden können, die außerhalb des Auflösungsvermögens des menschenlichen Auges liegen. Zu betrachtende Objekte werden derart stark vergrößert, dass diese bildlich dargestellt werden können. Zur Probenvorbereitung werden die zu untersuchenden Objekte in sehr dünne Scheiben geschnitten. Diese Schnitte werden anschließend auf einem Objektträger aufgebracht und mit einem Deckglas sowie entsprechenden Lösungen abgedeckt. Zum Betrachtung der Schnitte unter dem Mikroskop müssen die Schnitte auf dem Objektträger in einem Färbebad eingefärbt werden.
- Pure white Borosilikatglas (D 263™ M) ist absoprtionsfrei im sichtbaren Spektralbereich
- Hohe optische Homogenität des Glases und somit praktisch frei von Oberflächendefekten, Einschlüssen, Schlieren, Blasen und störenden Streifen durch optimalen Herstellungsprozess
- Hochtransparent und farblos (Farbneutralität)
- Hohe Planität ermöglicht ein optimales Arbeiten
- Sehr gleichmäßige Benetzbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilicate Glass D 263 M |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Breite (metrisch) | 24 mm |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abdecken und Fixieren von Proben während des Mikroskopierens; Tropfenverteilung auf dem Objektträger; Einsatz in Färbe- oder Eindeckautomaten |
| Menge | 10 x 100/Pk. |