Learn More
DWK Life Sciences Deckgläser, aus D 263™ M
Artikelnummer. 15346429 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Dicke (metrisch):
1 mm
1 mm
1,5 mm
1,5 mm
Länge (metrisch):
18 mm
22 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dicke (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
15346429 1,5 mm 50 mm 1000 Stück
11619958 1 mm 50 mm 1000 Stück
15326429 1 mm 22 mm 1000 Stück
15356429 1 mm 60 mm 1000 Stück
15366429 1,5 mm 60 mm 1000 Stück
15367610 1 mm 18 mm 1000 Stück
15336429 1 mm 40 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15346429 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 235503507
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ein Deckglas wird zum Abdecken von Präparaten beim Mikroskopieren verwendet.
Die Mikroskopie ist eine Betrachtungsmethode bei der Objekte begutachtet werden können, die außerhalb des Auflösungsvermögens des menschenlichen Auges liegen. Zu betrachtende Objekte werden derart stark vergrößert, dass diese bildlich dargestellt werden können. Zur Probenvorbereitung werden die zu untersuchenden Objekte in sehr dünne Scheiben geschnitten. Diese Schnitte werden anschließend auf einem Objektträger aufgebracht und mit einem Deckglas sowie entsprechenden Lösungen abgedeckt. Zum Betrachtung der Schnitte unter dem Mikroskop müssen die Schnitte auf dem Objektträger in einem Färbebad eingefärbt werden.
  • Pure white Borosilikatglas (D 263™ M) ist absoprtionsfrei im sichtbaren Spektralbereich
  • Hohe optische Homogenität des Glases und somit praktisch frei von Oberflächendefekten, Einschlüssen, Schlieren, Blasen und störenden Streifen durch optimalen Herstellungsprozess
  • Hochtransparent und farblos (Farbneutralität)
  • Hohe Planität ermöglicht ein optimales Arbeiten
  • Sehr gleichmäßige Benetzbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilicate Glass D 263 M
Länge (metrisch) 50 mm
Breite (metrisch) 24 mm
Dicke (metrisch) 1,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abdecken und Fixieren von Proben während des Mikroskopierens; Tropfenverteilung auf dem Objektträger; Einsatz in Färbe- oder Eindeckautomaten
Menge 10 x 100/Pk.