missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COX-2 Antibody (COX2/3232R), DyLight 550, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18574652 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18574652 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18574652 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308273R

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

COX-2 Monoclonal antibody specifically detects COX-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen COX-2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon COX2/3232R
Konjugat DyLight 550
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias COX-2, COX2cyclooxygenase 2b, cyclooxygenase-2, EC 1.14.99, EC 1.14.99.1, GRIPGHS, hCox-2, PGG/HS, PGH synthase 2, PGHS-2, PHS II, PHS-2, prostaglandin G/H synthase 2, prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase, Prostaglandin H2 synthase 2, Prostaglandin-endoperoxide synthase 2, prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandin G/H synthase andcyclooxygenase)
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant human COX-2 protein fragment (around aa 442-572) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P35354)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5743
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.