missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ COX10 (Human) Recombinant Protein

Human COX10 full-length ORF ( AAH06394, 1 a.a. - 443 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marke:  Abnova™ H00001352-P01.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16166564

  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Sequence: MAASPHTLSSRLLTGCVGGSVWYLERRTIQDSPHKFLHLLRNVNKQWITFQHFSFLKRMYVTQLNRSHNQQVRPKPEPVASPFLEKTSSGQAKAEIYEMRPLSPPSLSLSRKPNEKELIELEPDSVIEDSIDVGKETKEEKRWKEMKLQVYDLPGILAQLSKIKLTALVVSTTAAGFALAPGPFDWPCFLLTSVGTGLASCAANSINQFFEVPFDSNMNRTKNRPLVRGQISPLLAVSFATCCAVPGVAILTLGVNPLTGALGLFNIFLYTCCYTPLKRISIANTWVGAVVGAIPPVMGWTAATGSLDAGAFLLGGILYSWQFPHFNALSWGLREDYSRGGYCMMSVTHPGLCRRVALRHCLALLVLSAAAPVLDITTWTFPIMALPINAYISYLGFRFYVDADRRSSRRLFFCSLWHLPLLLLLMLTCKRPSGGGDAGPPPS
Spezifikation

Spezifikation

AAH06394
COX10 homolog, cytochrome c oxidase assembly protein, heme A: farnesyltransferase (yeast)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
1352
Wheat germ expression system
10 μg
COX10
GST
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote