missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
COX10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | COX10 |
---|---|
Konzentration | 0.33 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16897093
|
Proteintech
10611-2-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16887093
|
Proteintech
10611-2-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Defects in COX10 are a cause of mitochondrial complex IV deficiency (MT-C4D); also known as cytochrome c oxidase deficiency. A disorder of the mitochondrial respiratory chain with heterogeneous clinical manifestations, ranging from isolated myopathy to severe multisystem disease affecting several tissues and organs. Features include hypertrophic cardiomyopathy, hepatomegaly and liver dysfunction, hypotonia, muscle weakness, excercise intolerance, developmental delay, delayed motor development and mental retardation. A subset of patients manifest Leigh syndrome.Spezifikation
COX10 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q12887, Q8CFY5 | |
1352, 691853, 70383 | |
COX10 Fusion Protein Ag0930 | |
Primary | |
-20°C | |
COX10 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
COX10, Heme O synthase | |
Cox10 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |