missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COX6B2 Antibody (OTI1F5), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30027233 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30027233 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30027233 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP272379PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

COX6B2 Monoclonal antibody specifically detects COX6B2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen COX6B2
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1F5
Konjugat PE
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Cancer/testis antigen 59, COX VIb-2, COXVIB2, CT59MGC119094, cytochrome c oxidase subunit 6B2, Cytochrome c oxidase subunit VIb isoform 2, cytochrome c oxidase subunit VIb polypeptide 2 (testis), cytochrome c oxidase subunit VIb, testes specific, cytochrome c oxidase subunit VIb, testes-specific, Cytochrome c oxidase subunit VIb, testis-specific isoform, FLJ32865, FLJ46422
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human COX6B2 (NP_653214) produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 125965
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.