Learn More
Tocris Bioscience™ CP 99994 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18043802
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18043802 50 mg 50 Milligramm
18004192 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18043802 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3417/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High affinity NK1 antagonist
High affinity NK1 antagonist (Ki = 0.145 nM in vitro). Also displays high ex vivo binding potency in gerbil striatum (IC50 = 36.8 nM). Attenuates endothelium-dependent contraction induced by substance P.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145148-39-6
Summenformel C19H26Cl2N2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CP 99994 dihydrochloride
Menge 50 mg
Formelmasse 369.33
Reinheit >99%
Molekulargewicht 369.33