Learn More
CPC™ Polyschlauch-Einsätze ohne Zwinge, mit Absperrventil
Für die Verwendung in Laborgeräten, medizinischen und chirurgischen Instrumenten, Wasserleitungen, Lüftungssystemen und weiteren Anwendungen
Marke:  CPC™ 68462-50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11920528
Menge Preis
1 19.85 € / 1 Stück
10 16.52 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 21-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchflussgrößen bis 0.37 Zoll (9.5 mm)
  • Einfaches Trennen per Knopfdruck oder durch Abdrehen
  • Chemikalien- und korrosionsbeständig, kompatibel mit Polyurethan, Polyethylen, Nylon, PVC, Silikon und anderen Schlauchmaterialien
  • Aus weißem Azetal- oder mandelfarbenem Polypropylen, das für eine Vielzahl von Kupplungstypen verwendet oder angepasst werden kann
  • Metallteile aus Edelstahl 316 (interne Federn, Ventile oder Daumenriegel)
  • Wenn die Kupplung vollständig einrastet, ist ein Klicken zu hören.
  • Die Einsätze sind in Durchflusskonfigurationen mit Durchgangs- oder Rückschlagventilen erhältlich
Die Durchflussgrößen für Gehäuse und Einsatz müssen übereinstimmen, die Innendurchmesser der Schläuche können jedoch unterschiedlich sein.
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
82 °C
Acetal
33 bis 45 mm
1.6- bis 6.4-mm-Schläuche
−40°C
0.58 in.
180 °F
120 psi
1.3 Bis 1.8 in.
Inline-Anschlusseinsatz mit Ventil, aus PTF
−40°F
14.7 mm
Absperrventile