Learn More
CPC™ Schnellkupplungsanschlüsse für hohes Volumen, HFC-Serie
0.37 in. (9.5 mm) Durchmesser
Marke:  CPC™ 10612
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11907985
Menge Preis
1 39.05 € / 1 Stück
10 32.51 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 02-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Anschlüsse für hohes Volumen ermöglichen ähnliche Durchflussraten wie viele vergleichbare 0.5 in.-Anschlüsse
  • Mit Absperrventilen
  • Aus chemisch beständigem grauem Polypropylen mit 316 Edelstahlfedern und auslaufsicheren O-Ringen aus EPDM
  • Betriebsdruck: Vakuum bis 60 psi (4.2 bar)
  • Betriebstemperatur: 0 bis 71 °C (32 bis 160 °F)
  • Strahlensterilisierbar
  • Die Gehäuse verfügen über MNPT-Rohrgewinde oder Schlauchtüllen (für Inline-Anschluss), mit Absperrventilen
  • Die Einsätze verfügen über MNPT-Rohrgewinde, gerade oder rechtwinklige Schlauchtüllen, mit oder ohne Absperrventile
Die Durchflussgrößen von Gehäuse und Einsatz müssen übereinstimmen, Innendurchmesser der Schläuche können jedoch variieren.
Optimal für den Einsatz in Laborgeräten, medizinischen und chirurgischen Instrumenten, Wasserleitungen, Lüftungssystemen und weiteren Anwendungsbereichen
Spezifikation
Spezifikation
Grau
71 °C
0.375 Zoll
Polypropylen
68.5 mm
9.5 mm
0°C
36 mm
Shut-off valves
160 °F
60 psi
9.5 mm
2.7 Zoll
MNPT Pipe-thread Body
32°F
0.375 in. NPT
1.4 in.