Learn More
CPC™ Schnelltrennverbindung, Verschlussstopfen, Polycarbonat, 1/4'' Flow-Größe
Artikelnummer. 30968795
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Keine
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit
30968795 Keine
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30968795 Lieferant CPC™ Lieferanten-Nr. MPC30003MB25
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Anschlüsse lassen sich mit einem einfachen Daumendruck auf den Riegel abtrennen. Cole-Parmer™ CPC™ Kunststoff-Schnellverschluss-Armaturen sind ideal für die Verwendung mit korrosiven Flüssigkeiten. Polycarbonat-Materialien bestehen alle physikochemischen, Zytotoxizitäts-, Auswasch- und extrahierbaren Stoffe-Tests.
Diese Anschlüsse lassen sich mit einem einfachen Daumendruck auf den Riegel abtrennen. CPC™ Kunststoff-Schnellverschluss-Armaturen sind ideal für die Verwendung mit korrosiven Flüssigkeiten. Polycarbonat-Materialien bestehen alle physikochemischen, zytotoxizitätsbezogenen Prüfungen sowie alle extrahierbaren und auswaschbaren Stoffe
CPC Reihe-Kupplungen gewährleisten sichere Verbindungen und sind einfach zu bedienen— auch mit behandhabten Händen. Sie sind wiederverwendbar und dennoch wirtschaftlich genug, um ein Wegwerfen zu ermöglichen.
  • Zubehör: ABS in medizinischer Qualität, Polycarbonat und Polysulfat
  • Schlauchbereich: 1/4 und 3/8 in. Innendurchmesser (6,4 und 9,5 mm)
  • Durchflussrate: Kv ∽ 5,5 (79,25) maximal
  • Ergonomischer Flügelverschluss
  • Hörbares Klicken, wenn angeschlossen
  • USP Materialien der Klasse VI
  • Kann durch Autoklavieren, EtO, Elektro- oder Gammastrahlen sterilisiert werden
  • Die Kupplungshälften können bei Anschluss gedreht werden
  • Konischer Verbinder mit Stecktülle
  • BSE/TSE-freie Materialien
  • O-Ring: Silikonring USP Klasse VI
  • Zellkulturmedienverpackungen und Transferlinien
  • Entnahme und Sammlung
  • Pufferlösung
  • Schlauch-Sets
  • Urologie-Entwässerungs-/Entnahmesysteme
  • Hypo-/Hyperthermiedecken
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, ADCF
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polycarbonat
Außendurchmesser (metrisch) 19.1 mm
Gesamtlänge (metrisch) 31.5 mm
Zur Verwendung mit Keine
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Farbe Purpur
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Produkttyp Schnellkupplungsanschluss