Learn More
CPC™ Schnellkupplungsanschlüsse und -einsätze, MPC-Serie
Diese Anschlüsse lassen sich mit einem einfachen Daumendruck auf den Riegel abtrennen. Die CPC™ Schnelltanschlüsse aus Kunststoff sind ideal für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten. Die Materialien Polycarbonat und Polysulfon weisen hervorragende Testergebnisse auf alle physikalisch-chemischen, zytotoxischen sowie extrahierbaren und herauslösbaren Bestandteile auf.
Marke:  CPC™ 31311-71
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11739979
Menge Preis
1 48.89 € / 5 Stück
10 34.07 € / 5 Stück
Auf Lager, versandfertig: 293
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Anschlüsse lassen sich mit einem einfachen Daumendruck auf den Riegel abtrennen. Die CPC™ Schnelltanschlüsse aus Kunststoff sind ideal für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten. Die Materialien Polycarbonat und Polysulfon weisen hervorragende Testergebnisse auf alle physikalisch-chemischen, zytotoxischen sowie extrahierbaren und herauslösbaren Bestandteile auf
Die CPC-Kupplungen gewährleisten eine sichere Verbindungen und sind einfach zu bedienen — auch mit Handschuhen. Sie sind wiederverwendbar und dennoch wirtschaftlich genug, um ein Wegwerfen zu ermöglichen.
  • Material: Medizinisches ABS, Polycarbonat und Polysulfon
  • Schlauchgrößen: 1/4 und 3/8 Zoll ID (6.4 bis 9.5 mm)
  • Fließrate: Cv∽5.5 (79.25) max.
  • Ergonomischer Flügelverschluss
  • Hörbares Klicken, wenn angeschlossen
  • Polystyrol gemäß USP Klasse VI
  • Kann durch Autoklavieren, EtO, Elektro- oder Gammastrahlen sterilisiert werden
  • Die Kupplungshälften können bei Anschluss gedreht werden
  • Konischer Verbinder mit Stecktülle
  • BSE/TSE-freie Materialien
  • Zellkulturmedienverpackungen und Transferlinien
  • Entnahme und Sammlung
  • Pufferlösung
  • Schlauch-Sets
  • Urologie-Entwässerungs-/Entnahmesysteme
  • Hypo-/Hyperthermiedecken
Spezifikation
Spezifikation
USP Klasse VI, ADCF (frei von tierischen Komponenten)
300 °F
60 psi
6.4 mm
1.3 Zoll
Schlauchverbinder-Stecker ohne Ventil
Beutel und Schlauchleitungen für Zellkulturmedien, Zellernte- und Zellgewinnungsanwendungen
−40°C
0.6 Zoll
Bernsteinfarben
149 °C
Ja
Polysulfon
33 mm
6.4 mm
−40 °F
15.2 mm