Learn More
CPC™ Gesundheit AseptiQuik Einführen
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Steril |
| Maximaler Druck | 45 psig |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 40 °C |
| Produkttyp | Hygienebeilage |