Learn More
CPC™ Subminiatur-Schnellkupplungsanschlüsse und -einsätze, SMC-Serie
Artikelnummer. 11935454
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Schlauchverbinder-Buchse, inline, ohne Ventil
Schlauchverbinder-Stecker ohne Ventil
Material:
Acetal
Buna-N
Schlauchanschluss:
1/16 in.
1/8 in.
Gesamtlänge (metrisch):
19 bis 22 mm
19 mm
21.8 mm
22 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Produkttyp Material Schlauchanschluss Gesamtlänge (metrisch) unitSize
11935454 Schlauchverbinder-Stecker ohne Ventil Buna-N 1/16 in. 19 mm 10 Stück
11945454 Schlauchverbinder-Stecker ohne Ventil Acetal 1/8 in. 22 mm 10 Stück
11965474 Schlauchverbinder-Buchse, inline, ohne Ventil Acetal 1/8 in. 21.8 mm 10 Stück
11905474 Schlauchverbinder-Buchse, inline, ohne Ventil Acetal 1/16 in. 19 bis 22 mm 10 Stück
11915474 Schlauchverbinder-Buchse, inline, ohne Ventil Acetal 1/8 in. 22 mm 10 Stück
5 options
Artikelnummer. 11935454
Marke: CPC™ SMM01
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung in Laborgeräten, medizinischen und chirurgischen Instrumenten, Wasserleitungen, Lüftungssystemen und weiteren Anwendungen
  • Durchflussgrößen bis 0.37 Zoll (9.5 mm)
  • Einfaches Trennen per Knopfdruck oder durch Abdrehen
  • Chemikalien- und korrosionsbeständig, kompatibel mit Polyurethan, Polyethylen, Nylon, PVC, Silikon und anderen Schlauchmaterialien
  • Aus weißem Azetal- oder mandelfarbenem Polypropylen, das für eine Vielzahl von Kupplungstypen verwendet oder angepasst werden kann
  • Metallteile aus Edelstahl 316 (interne Federn, Ventile oder Daumenriegel)
  • Wenn die Kupplung vollständig einrastet, ist ein Klicken zu hören.
  • Die Einsätze sind in Durchflusskonfigurationen mit Durchgangs- oder Rückschlagventilen erhältlich
†Passend für den Einsatz mit einem 1/16 oder 1/8 Zoll Schlauchinnendurchmesser
‡Die Schlauchgrößen müssen mit dem angegebenen Innen- und Außendurchmesser übereinstimmen.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Buna-N
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 0.75 in.
Gesamtlänge (metrisch) 19 mm
Zur Verwendung mit 1.6 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchanschluss 1/16 in.
Höhe (metrisch) 12.1 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.48 Zoll
Farbe Weiß
Maximaler Druck 100 psi
Max. Operating Temperature (English) 180 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C
Produkttyp Schlauchverbinder-Stecker ohne Ventil