Learn More
CPNE1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | CPNE1 |
---|---|
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16886303
|
Proteintech
10126-2-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16876303
|
Proteintech
10126-2-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Calcium-dependent membrane-binding proteins may regulate molecular events at the interface of the cell membrane and cytoplasm. This gene encodes a calcium-dependent protein that also contains two N-terminal type II C2 domains and an integrin A domain-like sequence in the C-terminus. However, the encoded protein does not contain a predicted signal sequence or transmembrane domains. This protein has a broad tissue distribution and it may function in membrane trafficking. This gene and the gene for RNA binding motif protein 12 overlap at map location 20q11. 21. Alternate splicing results in multiple transcript variants encoding different proteins.Spezifikation
CPNE1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q99829 | |
8904 | |
CPNE1 Fusion Protein Ag0139 | |
Primary | |
-20°C | |
CPNE1 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Copine 1, copine I, COPN1, CPN1, CPNE1 | |
CPNE1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |