missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPOX Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 16724-1-AP-150UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16886444

  • 329.85 € / 150 Mikroliter

Verfügbar ab
16-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The protein encoded by this gene is the sixth enzyme of the heme biosynthetic pathway. The encoded enzyme is soluble and found in the intermembrane space of mitochondria. This enzyme catalyzes the stepwise oxidative decarboxylation of coproporphyrinogen III to protoporphyrinogen IX, a precursor of heme. Defects in this gene are a cause of hereditary coproporphyria (HCP).
Spezifikation

Spezifikation

CPOX
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P36551, P36552, Q3B7D0
Coprogen oxidase, Coproporphyrinogen oxidase, Coproporphyrinogenase, COX, CPO, CPOX, CPX, HCP
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
12892, 1371, 304024
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
CPOX
Liquid
CPOX
CPOX Fusion Protein Ag10164
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation