missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CPT2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 10352430
Change view
Click to view available options
Menge:
400 μL
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10352430 400 μL 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10352430 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA512217

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CPT2 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF

Carnitine palmitoyltransferase II precursor (CPT2) is a nuclear protein which is transported to the mitochondrial inner membrane. CPT2 together with carnitine palmitoyltransferase I oxidizes long-chain fatty acids in the mitochondria. Defects in this gene are associated with mitochondrial long-chain fatty-acid (LCFA) oxidation disorders.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CPT2
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen CPT2
Gen-Zugriffsnummer P23786, P52825
Gen-Alias AI323697; Carnitine O-palmitoyltransferase 2, mitochondrial; carnitine palmitoyltransferase 2; carnitine palmitoyltransferase II; CPT II; CPT1; CPT2; Cpt-2; CPTASE; CPTII; IIAE4; OTTHUMP00000010493; testicular secretory protein Li 13
Gensymbole CPT2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen KLH conjugated synthetic peptide between 431-462 amino acids from the C-terminal region of human CPT2.
Reinigungsverfahren Ammonium Sulfate Precipitation, Size-exclusion - Dialysis
Menge 400 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 12896, 1376
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.