Learn More
Abnova™ CRADD Recombinant Protein
Artikelnummer. p-3718276
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16162832 10 μg 10 Mikrogramm
16172832 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16162832 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. H00008738P01.10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Human full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal
  • Encoded by CRADD
  • Death domain (CARD/DD) containing protein
  • Molecular weight: 47.63kDa
  • Preparation method: in vitro wheat germ expression system
  • Purification: glutathione Sepharose 4 fast flow
  • Storage buffer: 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced glutathione
  • pH=8.0 in elution buffer
Sequence: MEARDKQVLRSLRLELGAEVLVEGLVLQYVYEEGILTENHIQEINAQTTGLRKTMLLLDILPSRGPKAFDTFLDSLQEFPWVREKLKKAREEAMTDLPAGDRLTGIPSHILNSSPSDRQINQLAQRLGPEWEPMVLSLGLSQTDIYRCKANHPHNVQSQVVEAFIRWRQRFGKQATFQSLHNGLRAVEV
DPSLLLHMLE
Best when used within three months from the date of receipt.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH37905
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 8738
Molekulargewicht 47.63
Name CRADD (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MEARDKQVLRSLRLELGAEVLVEGLVLQYVYEEGILTENHIQEINAQTTGLRKTMLLLDILPSRGPKAFDTFLDSLQEFPWVREKLKKAREEAMTDLPAGDRLTGIPSHILNSSPSDRQINQLAQRLGPEWEPMVLSLGLSQTDIYRCKANHPHNVQSQVVEAFIRWRQRFGKQATFQSLHNGLRAVEVDPSLLLHMLE
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias MGC9163/RAIDD
Gebräuchliche Bezeichnung CRADD
Gensymbol CRADD
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution