Learn More
ABEBA™ Crawler Sicherheitssportschuhe in Schwarz/Blau S1P
Beschreibung
ulliLeicht und atmungsaktiv/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S1P, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliPerforierte schwarze Mikrofasern/liliKomposit-Zehenkappe (200 Joule)/liliDurchtrittsichere Textil-Zwischensohle/liliKratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD |
| Verschlusstyp | Laces |
| Farbe | Black, Blue |
| Auskleidungsmaterial | Breathable silver ions lining |
| Material | Microfiber |
| Größe | 39 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend |
| Sohlenmaterial | Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan |
| Modell | Low-cut |
| Zehenmaterial | Komposit |
| Mehr anzeigen |