missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Creatine Kinase BB Antibody (CKB/1268), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30156172
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30156172 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30156172 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP275763CL1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Creatine Kinase BB Monoclonal antibody specifically detects Creatine Kinase BB in Human samples. It is validated for ELISA,Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Creatine Kinase BB
Anwendungen ELISA, Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon CKB/1268
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Creatine Kinase Isoenzyme
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human Creatine Kinase BB protein (Uniprot: P12277)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1152
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.