Learn More
Creatin-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757324
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6020-87-7
C4H9N3O2·H2O
149.15
MFCD00071582
MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
creatine monohydrate, creatine hydrate, 2-1-methylguanidino acetic acid hydrate, creatine, monohydrate, creatinemonohydrate, unii-9603ln7r2q, glycine, n-aminoiminomethyl-n-methyl-, monohydrate, n-amidinosarcosine monohydrate, n-aminoiminomethyl-n-methylglycine monohydrate, creapure
80116
2-[Carbamimidoyl(methyl)amino]essigsäure;hydrat
CN(CC(=O)O)C(=N)N.O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6020-87-7
C4H9N3O2·H2O
149.15
MFCD00071582
MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
creatine monohydrate, creatine hydrate, 2-1-methylguanidino acetic acid hydrate, creatine, monohydrate, creatinemonohydrate, unii-9603ln7r2q, glycine, n-aminoiminomethyl-n-methyl-, monohydrate, n-amidinosarcosine monohydrate, n-aminoiminomethyl-n-methylglycine monohydrate, creapure
80116
2-[Carbamimidoyl(methyl)amino]essigsäure;hydrat
CN(CC(=O)O)C(=N)N.O
Kreatinmonohydrat (CAS-Nr. 6020-87-7) ist die Monohydratform von Kreatin, einer Aminosäure, die hauptsächlich in Skelettmuskelzellen vorkommt und für die schnelle Energieversorgung wichtig ist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Kreatin ist eine Aminosäure, die natürlich vom Körper gebildet wird auch durch Nahrungsaufnahme zugeführt werden kann.
•Sie wird hauptsächlich im Gewebe der Skelettmuskulatur gelagert
•Kreatin wird in Phosphatform gelagert, und bei Aufbrauch der ATP-Ablagerungen kann Phosphokreatin zur schnellen Ergänzung von ATP Phosphatgruppen spenden.
•Kreatinsupplementierung kann insbesondere bei Erkrankungen wie Krebs und chronischen Krankheiten, die mit Muskelschwund einhergehen, als Krankheitsbehandlung vorteilhaft sein.
Anwendungen
• Im Labor kann Kreatin zur Untersuchung seines Potenzials für die Behandlung von Stoffwechselstörungen und Muskelschwund verwendet werden.
•Kreatin wirkt gegen Tumore, Viren und Diabetes.
• Es kommt im Labor auch zur Untersuchung neurologischer Erkrankungen zum Einsatz und hat sich als neuroprotektiver Schutz gegen hypoxische Erkrankungen erwiesen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Creatine monohydrate
Schmelzpunkt 292.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Glührückstand 1% max.
Verlust bei Trocknung 12.6% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (on dry substance) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC(=NH)N(CH3)CH2CO2H·H2O
Menge 25 g
Beilstein 04, 363
Merck Index 14, 2568
Löslichkeitsinformationen (1% in water) Clear colorless to light yellow
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver