Learn More
Creatinmonohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027937
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6020-87-7
C4H11N3O3
149.15
MFCD00071582
MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
creatine monohydrate, creatine hydrate, 2-1-methylguanidino acetic acid hydrate, creatine, monohydrate, creatinemonohydrate, unii-9603ln7r2q, glycine, n-aminoiminomethyl-n-methyl-, monohydrate, n-amidinosarcosine monohydrate, n-aminoiminomethyl-n-methylglycine monohydrate, creapure
80116
2-[Carbamimidoyl(methyl)amino]essigsäure;hydrat
CN(CC(=O)O)C(=N)N.O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6020-87-7
C4H11N3O3
149.15
MFCD00071582
MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
creatine monohydrate, creatine hydrate, 2-1-methylguanidino acetic acid hydrate, creatine, monohydrate, creatinemonohydrate, unii-9603ln7r2q, glycine, n-aminoiminomethyl-n-methyl-, monohydrate, n-amidinosarcosine monohydrate, n-aminoiminomethyl-n-methylglycine monohydrate, creapure
80116
2-[Carbamimidoyl(methyl)amino]essigsäure;hydrat
CN(CC(=O)O)C(=N)N.O
Creatine monohydrate is involved in rapid ATP production primarily in skeletal muscle tissue via the action of creatine kinase(s). It may be used as a supplement to study its uptake mechanism and metabolism of action. It is used in the treatment of neuromuscular diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (17 g/l) bei 20 °C. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Creatine monohydrate
Schmelzpunkt ∼292°C (decomposition)
pH 6.9
Geruch Weak
Menge 100 g
Beilstein 907175
Merck Index 14,2568
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (17g/L) at 20°C. Insoluble in ether.
Formelmasse 149.15 (131.13 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%